Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,4 mL
1.4 ml
2.3 ml
5.5 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Höhe (metrisch):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2.3 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
| Flaschenhalstyp | Shell-Fläschchen |
| Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <100 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Basisausführung | Flachboden |
| Mehr anzeigen |