Learn More
Karl Hecht™ Glas, kurz
Product Code. 10469401
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10469401 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10469401 Supplier Karl Hecht™ Supplier No. 41401005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.65 €
    21.90 € / 1 Kilogramm
    Sparen 15.75 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet zum Aufteilen des Siedebereichs oder für das Mischen und Verpacken im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ Klarglas-Beads sind für außergewöhnliche Glätte poliert.
  • Sphärisch
  • Fest, gute Härte
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Order Info
dimType
Specifications
Typ Shot
Material Glas
Menge 1 kg