Learn More
Hirschmann™ Einweg-Mikrokapillarpipetten, durchgängig
Ermöglicht eine fehlerfreie Kapillarenbefüllung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ durchgängigen Einweg-Mikrokapillarpipetten bestehen aus langlebigem DURAN™ Glas.
Marke: Hirschmann™ 9000240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Durchgängig, mit Minikappen
- Konformität-zertifiziert
- Erhältlich heparinisiert oder nicht heparinisiert
- Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
0.5% | |
Glas | |
30 ± 0.5 mm | |
Ja |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG | |
40 μl | |
Minicap Kapillarpipette |