Learn More
Hirschmann™ Einweg-Mikrokapillarpipetten, durchgängig
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6.66 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
40 μl
50 μl
100 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Beskrivelse
- Durchgängig, mit Minikappen
- Konformität-zertifiziert
- Erhältlich heparinisiert oder nicht heparinisiert
- Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Tekniske data
Tekniske data
| Genauigkeit | 0.5% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 25 μ l |
| Länge (metrisch) | 30 bis 32 mm |
| Typ | Minicap Kapillarpipette |
| Einwegprodukt | Ja |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion