Learn More
Hirschmann™ Einweg-Mikrokapillarpipetten, durchgängig
Beschreibung
- Durchgängig, mit Minikappen
- Konformität-zertifiziert
- Erhältlich heparinisiert oder nicht heparinisiert
- Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,5% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG, Konformität zertifiziert |
| Beschreibung | Einweg-Kapillarpipetten, nicht heparinisiert, End-to-End; mit Pipettenball (pro 1000 Stück) |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 10 x 100/Packung |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Typ | Minicap Kapillarpipette |
| Einwegprodukt | Ja |