Learn More
Hirschmann™ Einweg-Mikrokapillarpipetten, durchgängig
Artikelnummer. 11772533
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6,66 μl
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11772533 20 μl 1000 Stück
11787663 3 μl 1000 Stück
11797663 4 μl -
11767663 1 μl 1000 Stück
11777663 2 μl 1000 Stück
31781822 2 μl 5000 Stück
11707673 5 μl 1000 Stück
11730055 100 μl 1000 Stück
10720841 6,66 μl 1000 Stück
11717673 10 μl 1000 Stück
10582501 25 μl 1000 Stück
10480771 40 μl 1000 Stück
11797673 50 μl 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11772533 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9000220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.59 €
    116.55 € / 1000 Stück
    Sparen 39.04 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine fehlerfreie Kapillarenbefüllung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ durchgängigen Einweg-Mikrokapillarpipetten bestehen aus langlebigem DURAN™ Glas.
  • Durchgängig, mit Minikappen
  • Konformität-zertifiziert
  • Erhältlich heparinisiert oder nicht heparinisiert
  • Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Genauigkeit 0.5%
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Material DURAN
Volumen (metrisch) 20 μl
Länge (metrisch) 30 ± 0,5 mm
Typ Minicap Kapillarpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch