Learn More
Hirschmann™ Einweg-Mikrokapillarpipetten, durchgängig
Beschreibung
- Durchgängig, mit Minikappen
- Konformität-zertifiziert
- Erhältlich heparinisiert oder nicht heparinisiert
- Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.5% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 μl |
| Länge (metrisch) | 30 bis 32 mm |
| Typ | Minicap Kapillarpipette |
| Einwegprodukt | Ja |