Learn More
Färbeblock aus Glas
Artikelnummer. 12898735
Change view
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
20
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Objektträger unitSize
12898735 20 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12898735 Lieferant Brand Not Defined Lieferanten-Nr. 3348
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Glas-Färbeblock bietet für ein effektives Färben von Objektträgern Platz für bis zu 20 Mikroskopobjektträger Rücken an Rücken. Der Laborartikel besteht aus klarem, poliertem Glas mit einer schweren Abdeckung, um Verdampfung zu minimieren.
  • Klares poliertes Glas
  • Vertiefung 30 mm Durchmesser x 6 mm Tiefe
  • Komplett mit flacher Glasabdeckung
  • 40 mm und quadratisch, um Verdampfung zu minimieren
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Glas
Bodenform Flach
Material Glas
Typ Färbeblock
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskopobjektträger
Anzahl Objektträger 20
Tiefe (metrisch) 6 mm
Durchmesser (metrisch) 30 mm