Learn More
Rogo Sampaic™ Färbebehälter aus Glas
Artikelnummer. p-8012556
Change view
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
20
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Objektträger unitSize
11766725 10 1 Stück
11784126 20 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11766725
Marke: Rogo Sampaic™ 1143009
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ausgezeichnet zum Anfärben von Zellen und Geweben auf Mikroskopobjektträgern geeignet. Rogo Sampaic™ Färbebehälter aus Glas sind aus klarem Kalknatronglas mit einem Edelstahlgestell gefertigt.
  • Mit Deckel
  • Mit herausnehmbarem Gestell
  • Kapazität für 8 bis 20 Objektträger, je nach Größe
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Glas
Typ Färbebehälter
Anzahl Objektträger 10
Abmessungen (L x B) 105 x 85 mm
Länge (metrisch) 105 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Tiefe (metrisch) 75 mm