missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Rührstäbe aus Glas
Beschreibung
- Durchmesser von 4 mm, Länge von 200 mm
- Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Geschmolzene Enden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren, rühren |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Glas |
| Menge | 100/Karton |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?