Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glasstopfen für Absperrhahn
Artikelnummer. 11556724
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
11556724 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11556724 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 02112910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00 €
    27.10 € / 1 Stück
    Sparen 10.90 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Vollglasstopfen mit Schraubgewindehalterung
  • Für Absperrhähne
  • Gerade Bohrung
  • Material: Glas
Spezifikation
Stopfenöffnung 10 mm
Material Duran Glass