Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glasstopfen für Absperrhahn aus Glas
Artikelnummer. 10764084
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
10764084 1,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10764084 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 02111201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.02 €
    8.95 € / 1 Stück
    Sparen 3.07 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Vollglasstopfen mit Schraubgewindehalterung
  • Für Absperrhähne
  • Gerade Bohrung
  • Material: Glas
Spezifikation
Stopfenöffnung 1,5 mm
Material SBW