Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Höhen und Volumina (2.0–100ml)
- Langlebige Duran™ Borosilikatglaskonstruktion
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3585; ASTM E438 Typ I Klasse A |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Wanddicke: 0.8 bis 1.0 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Zylindrisch |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Verpackung | 100/Pckg. |
| Menge | 100/Packung |
| Mehr anzeigen |