Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Das Merkmal „Sicherheitsblaue Füllung“ hebt sich vom weißen Hintergrund ab und sorgt so für gute Lesbarkeit.
- Die Genauigkeit entspricht einer Unterteilung.
- Immersion: Vollständige oder teilweise Option
Tekniske data
Tekniske data
| Flaschenfüllung | Sicherheitsblau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore, Universitäten, Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Umwelttechnik, Abwasserbehandlung und viele andere allgemeine Anwendungsbereiche |
| Art der Immersion | Vollständiges Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 30.48 cm |
| Material | Glas |
| Sondentyp | Immersions-/Allzweck-Spritzwasser (konisch) |
| Thermometerfüllung | Sicherheitsblau |
| Gewicht (metrisch) | 2.35 g |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 120 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 48,9 °C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?