Learn More
VEE GEE Glasthermometer
Artikelnummer. 17841224 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-17.8 bis +148.9°C
-20 bis +110 °C
-20 bis +150 °C
-23.2 bis +121 °C
-34,4 bis +48,9° C
-35 bis +50 °C
-6.7°C bis +260 C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-10 bis +250 °F
-30 bis +120 °F
-31 bis +122 °F
-4 bis +230 °F
-4 bis +302 °F
0 bis 300 °F
20 bis 500 °F
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Immersion Length:
30,4 cm (12 in.)
30,48 cm (12 in.)
Bis zur Eintauchlinie
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Art der Immersion Immersion Length Packungsgröße
17841224 -6.7°C bis +260 C 20 bis 500 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
17821224 -34,4 bis +48,9° C -30 bis +120 °F Vollständiges Eintauchen 30,48 cm (12 in.) 1 Stück
17811224 -20 bis +110 °C -4 bis +230 °F Vollständiges Eintauchen 30,48 cm (12 in.) 1 Stück
17831224 -17.8 bis +148.9°C 0 bis 300 °F Vollständiges Eintauchen 30,48 cm (12 in.) 1 Stück
17801224 -35 bis +50 °C -31 bis +122 °F Vollständiges Eintauchen 30,48 cm (12 in.) 1 Stück
17891214 -20 bis +110 °C -4 bis +230 °F Vollständiges Eintauchen 30,4 cm (12 in.) 1 Stück
17831194 -20 bis +150 °C -4 bis +302 °F Vollständiges Eintauchen 30,48 cm (12 in.) 1 Stück
17891254 -34,4 bis +48,9° C -30 bis +120 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
17891224 -20 bis +110 °C -4 bis +230 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
17881224 -17.8 bis +148.9°C 0 bis 300 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
17871224 -35 bis +50 °C -31 bis +122 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
17851224 -20 bis +110 °C -4 bis +230 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
17821254 -20 bis +150 °C -4 bis +302 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
17851234 -23.2 bis +121 °C -10 bis +250 °F Teilweises Eintauchen Bis zur Eintauchlinie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17841224 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 80905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.35 €
    33.75 € / 1 Stück
    Sparen 3.60 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das nummerierte Glasthermometer ist ein Präzisionsinstrument, das sich für verschiedene allgemeine Anwendungen in Laboren, Universitäten, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Umweltbereich, in der Abwasseraufbereitung und anderen Bereichen eignet.
  • Das Merkmal „Sicherheitsblaue Füllung“ hebt sich vom weißen Hintergrund ab und sorgt so für gute Lesbarkeit.
  • Die Genauigkeit entspricht einer Unterteilung.
  • Immersion: Vollständige oder teilweise Option
Spezifikation
Flaschenfüllung Sicherheitsblau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, Universitäten, Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Umwelttechnik, Abwasserbehandlung und viele andere allgemeine Anwendungsbereiche
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 39 cm
Material Glas
Sondentyp Immersions-/Allzweck-Spritzwasser (konisch)
Thermometerfüllung Sicherheitsblau
Gewicht (metrisch) 3.16 g
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Max. Temperatur (metrisch) 260 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 20 °F
Min. Temperatur (metrisch) -6,7 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 20 bis 500 °F
Temperaturbereich (metrisch) -6.7°C bis +260 C
Genauigkeit ±1 Unterteilung
Unterteilung 1.1°C (2°F)
Immersion Length Bis zur Eintauchlinie
Breite (metrisch) 0.64 cm