Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Artikelnummer. 11734106
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 mL
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 7/16
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11734106
Marke: Hirschmann™ 2960240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für volumetrische Genauigkeit und Präzision im Liquid Handling.
  • Klasse A
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Trapezförmig
  • Standardschliff und Glasstopfen
  • Kalibriert für IN
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Glas
Kapazität (metrisch) 2 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 70 mm
Fehlergrenze ±0.025 ml
Standard-Konusverbindung NS 7/16
Toleranz ±0,025 ml
Graduated Ja
Klasse A