Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Größe | Bohrungsgröße: 32 mm |
| Autoklavierbar | Ja (einzeln) |
| Farbe | Transparent |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Gewebemühle-Homogenisator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reduzierung der Partikelgröße |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gewebeschleifer/Homogenisierer, glatter oder gezackter Kolben aus PTFE |
| Länge (metrisch) | 195mm |