missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Glasfläschchen

Artikelnummer. 10053941
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2mL
60mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10053941 60mL 1 Stück
10319311 2mL -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10053941

Marke: Hecht Karl™ 42783032

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 60mL
Material Glas
Enthält Kunststoffschnappverschluss
Verpackung Gehäuse 84Pack
Produkttyp Fläschchen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.