Learn More
Hecht Karl™ Glasfläschchen
Artikelnummer. 10319311
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2mL
60mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10319311 2mL -
10053941 60mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10319311
Marke: Hecht Karl™ 42783004
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2mL
Material Glas
Enthält Kunststoffschnappverschluss
Verpackung Gehäuse 690Pack
Produkttyp Fläschchen