Learn More
Karl Hecht™ Glasfläschchen mit Kunststoff-Schnappverschluss
Beschreibung
- Flacher Boden
- Mit Rollrand
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Gerollte Kante |
| Innendurchmesser (metrisch) | Ca. 30 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | Ca. 25 ml |
| Verschlussmaterial | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Menge | 200/Packung |