Learn More
Karl Hecht™ Glasfläschchen mit Kunststoff-Schnappverschluss
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Ca. 25 ml
Ca. 50 ml
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Flacher Boden
- Mit Rollrand
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Gerollte Kante |
| Innendurchmesser (metrisch) | Ca. 30 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | Ca. 50 ml |
| Verschlussmaterial | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Menge | 200/Packung |