Learn More
Karl Hecht™ Glasfläschchen mit Kunststoff-Schnappverschluss
Artikelnummer. p-7147874
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Ca. 25 ml
Ca. 50 ml
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10509398
Marke: Karl Hecht™ 42785016
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Mindestbestellmenge: 1 Karton.
  • Flacher Boden
  • Mit Rollrand
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Verschlussfarbe Naturfarben
Beschreibung Gerollte Kante
Innendurchmesser (metrisch) Ca. 30 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) Ca. 25 ml
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlusstyp Schnappverschluss
Menge 200/Packung