Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Fehlergrenze | ±0.06 ml |
| Toleranz | ±0.06 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering