Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas
Artikelnummer. 11778061
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11778061 200 ml 2 Stück
10767081 10000 ml 1 Stück
10711181 1000 ml 1 Stück
11768061 100 ml 2 Stück
11708051 10 ml 2 Stück
10084720 2000 ml 1 Stück
11718051 20 ml 2 Stück
11788061 250 ml 2 Stück
11728051 25 ml 2 Stück
11758061 50 ml -
11798061 500 ml 2 Stück
10430041 5000 ml 1 Stück
11772412 5 ml 2 Stück
13 options
Artikelnummer. 11778061
Marke: Hirschmann™ 2800185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Rand werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 210 mm
Fehlergrenze ±0.15 ml
Toleranz ±0.15 ml
Graduated Ja
Klasse A