Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Artikelnummer. 10534062
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10534062
Marke: Hirschmann™ 2820293
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Hohlglasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Glas
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 300 mm
Fehlergrenze ±0.4 ml
Standard-Konusverbindung 24/29 NS Standardschliff
Toleranz ±0.4 ml
Graduated Ja
Klasse A