Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Hohlglasstopfen
Artikelnummer. 10597251
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
10597251 1000 ml 19/32 NS Standardschliff 1 Stück
10029760 2000 ml 29/32 NS Standardschliff 1 Stück
11766762 100 ml 14/23 NS Standardschliff 2 Stück
11730984 100 ml 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11710984 10 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
11726762 10 ml 7/16 NS Standardschliff 2 Stück
10180851 10000 ml 45/40 NS Standardschliff 1 Stück
11776762 200 ml 14/23 NS Standardschliff 2 Stück
11736762 20 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
11864412 20 ml 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11716063 250 ml 14/23 NS Standardschliff 2 Stück
11824272 25 ml 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11746762 25 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
10777081 5000 ml 34/35 NS Standardschliff 1 Stück
11726063 500 ml 19/26 NS Standardschliff 2 Stück
11756762 50 ml 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11790964 5 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
11720984 50 ml 14/23 NS Standardschliff 2 Stück
11716762 5 ml 7/16 NS Standardschliff 2 Stück
10534062 1000 ml 24/29 NS Standardschliff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10597251 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2820292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.01 €
    74.45 € / 1 Stück
    Sparen 31.56 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Hohlglasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Glas
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 300 mm
Fehlergrenze ±0,6 mL
Standard-Konusverbindung 19/32 NS Standardschliff
Toleranz ±0.6 ml
Graduated Ja
Klasse A