Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Fehlergrenze | ±0.06 ml |
| Standard-Konusverbindung | 12/21 NS Standardschliff |
| Toleranz | ±0.06 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |