Learn More
Hirschmann™ USP-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 10027982
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10027982
Marke: Hirschmann™ 282016127
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ USP-Messkolben der Klasse A bestehen aus strapazierfähigen DURAN™ Glasrohren und sind mit einem Chargenzertifikat des Leistungsverhalten, einem individuellen USP-Zertifikat des Leistungsverhalten und einem DAkkS-Zertifikat erhältlich.
  • Blaue Graduierung
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 90 mm
Fehlergrenze ± 0.02 ml
Toleranz ±0.02 ml
Graduated Ja
Klasse A