Learn More
Hirschmann™ USP-Messkolben der Klasse A
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Mit datierter Chargenkennung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Fehlergrenze | ± 0.08 ml |
| Toleranz | ±0.08 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |