Learn More
Hirschmann™ USP-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. p-8011851
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10528543 100 ml 2 Stück
10027982 10 ml 2 Stück
10067602 1000 ml 1 Stück
10027652 2000 ml 1 Stück
10211253 200 ml 2 Stück
10567963 20 ml 2 Stück
10691594 250 ml 2 Stück
10343073 25 ml 2 Stück
10201013 5 ml 2 Stück
10189092 50 ml 2 Stück
10414483 500 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10528543 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 282018027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ USP-Messkolben der Klasse A bestehen aus strapazierfähigen DURAN™ Glasrohren und sind mit einem Chargenzertifikat des Leistungsverhalten, einem individuellen USP-Zertifikat des Leistungsverhalten und einem DAkkS-Zertifikat erhältlich.
  • Blaue Graduierung
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 170 mm
Fehlergrenze ± 0.08 ml
Toleranz ±0.08 ml
Graduated Ja
Klasse A