Learn More
Rogo Sampaic™ Volumetrische Pipette aus Glas mit 0,1 ml-Graduierung
Artikelnummer. 11782674
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11782674 5 mL 1 Stück
11742674 1 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11782674
Marke: Rogo Sampaic™ DGG003
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Genauigkeit 0,05 mL
Kalibriert Ja
Kalibrierung 0,1 ml
Klasse B
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0,1 mL
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 5 mL
Länge (metrisch) 370 mm