Learn More
Rogo Sampaic™ Glas-Vollpipetten der Klasse B
Beschreibung
- Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
- Mit Sicherheitskolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibriert | Ja |
| Kalibrierung | 0.1 ml |
| Klasse | B |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Farbe | Orange |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Länge (metrisch) | 700 mm |