Learn More
Rogo Sampaic™ Messpipette aus Glas
Artikelnummer. 11752684
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Farbe:
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
11752684 10 ml Rot 2 Stück
11752674 2 ml Schwarz 1 Stück
11712684 25 ml Schwarz 1 Stück
11702684 20 ml Gelb 1 Stück
11722684 50 ml Orange 1 Stück
11792674 10 ml - 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11752684
Marke: Rogo Sampaic™ DJR004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Die Rogo Sampaic™ Messpipetten aus Glas der Klasse B bestehen aus klarem Kalknatronglas.
  • Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
  • Mit Sicherheitskolben
Spezifikation
Kalibriert Ja
Kalibrierung 0.1 ml
Klasse B
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.1 ml
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 10 ml