Learn More
Rogo Sampaic™ Messpipette aus Glas
Artikelnummer. p-8008544
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Farbe:
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
11752674 2 ml Schwarz 1 Stück
11712684 25 ml Schwarz 1 Stück
11702684 20 ml Gelb 1 Stück
11752684 10 ml Rot 2 Stück
11722684 50 ml Orange 1 Stück
11792674 10 ml - 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11752674
Marke: Rogo Sampaic™ DGG012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Die Rogo Sampaic™ Messpipetten aus Glas der Klasse B bestehen aus klarem Kalknatronglas.
  • Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
  • Mit Sicherheitskolben
Specifikationer
Genauigkeit 0.02 ml
Kalibriert Ja
Kalibrierung 0.01 ml
Klasse B
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.01 ml
Farbe Schwarz
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 360 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.