Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägelöffel aus Borosilikatglas
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
82 mm
95 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
- Kombination aus Wiegeschaufel und Trichter
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 3 ml |
| Produkttyp | Wägeschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine vollständige, verlustfreie Entleerung |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) | 82 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido