Learn More
Hecht Karl™ Weithalsflaschen mit Glasstopfen, Klarglas 100 ml
Artikelnummer. 10093751
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10093751 100 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10093751 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 41311012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.02 €
    7.22 € / 1 Stück
    Sparen 2.80 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweis: Der Glasstopfen weist Rillen auf, wie in den Abbildungen 2 und 3 oben dargestellt.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Klar
Material Glas
Verschlusstyp Glasstopfen