Learn More
Cole-Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin
Artikelnummer. 11845212 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
102 x 102 mm
152 x 152 mm
7,6 x 7,6 cm
Packungsgröße:
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11845212 7,6 x 7,6 cm 500 Stück
11855212 102 x 102 mm 500 Stück
11865212 152 x 152 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11845212 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0133800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Wägepapiere aus Pergamin gewährleisten einen vollständigen Probentransfer. Cole Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin sind feuchtigkeitsbeständig und nicht-absorbierend und zeichnen sich durch eine glatte Pergaminoberfläche aus.
Stellen Sie den vollständigen Probentransfer mit Wägepapieren aus Pergamin sicher.Cole Parmer™ Pergamin-Wägepapiere sind feuchtigkeitsbeständig und nicht saugfähig mit einer Pergamin-Oberfläche.
  • Für saubere Waagenwannen
  • Einwegartikel
  • In drei Größen erhältlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für saubere Waagenwannen
Abmessungen (L x B) 7,6 x 7,6 cm
Einwegprodukt Einwegartikel
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 7,6 cm
Material Papier
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7,6 cm
Produkttyp Wägepapier
Form Quadratisch