Learn More
Smeg™ GW1160S Basisreinigungsgerät für Glasartikel
Description
- Waschen bis zu 95 °C
- Mikroprozessor-programmierbare elektronische Steuerungen
- Serieller Anschluss RS232 zum Anschließen an einen externen Drucker oder PC
- Aktive thermodynamische Trocknung
- Hocheffizienter Dampfkondensator Ecoslim, mit Kaltwasserinjektion
- Peristaltikpumpe für Flüssigwaschmittel, säurehaltigen Flüssigneutralisator
- Installation von zwei zusätzlichen Peristaltikpumpen möglich
- Waschkammer und Innentür sind aus AISI 316L-Edelstahl gefertigt
- Die Außenwände bestehen aus AISI 304-Edelstahl
- Zwei unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
- Enthält Wasserenthärter mit Salzsensor
- Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
- Enthält keine Wagen
- Programme:9 Standard, 6 frei
- Außenabmessungen:L x T x H:600 x 605 x 850mm
- Interne Arbeitsmaße L x T x H:525 x 490 x 570mm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Basisreinigungsgerät für Glasartikel |
| Modell | GW1160S. |
| Elektrische Anforderungen | 3/N/PE max. 7kW |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |