Learn More
Smeg™ Glasartikel-Waschgerät GW4060S mit Trocknungssystem und Dampfverdichter
Click to view available options
:
Glasartikel-Waschgerät GW4060S mit Trocknungssystem und Dampfverdichter
Beschreibung
- Waschen bis zu 95 °C
- Mikroprozessor-programmierbare elektronische Steuerungen
- Serieller Anschluss RS232 zum Anschließen an einen externen Drucker oder PC
- Erzwungenes Heißlufttrocknungssystem mit Luftfilter 98 % DOP
- Hocheffizienter Dampfkondensator Ecoslim, mit Kaltwasserinjektion
- Waschmittelschuh-Waschmittelspender, Peristaltikpumpe für säurehaltigen Flüssigkeitsneutralisator
- Installation von zwei zusätzlichen Peristaltikpumpen möglich
- Waschkammer und Innentür sind aus AISI 316L-Edelstahl gefertigt
- Die Außenwände bestehen aus AISI 304-Edelstahl
- Zwei unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
- Enthält Wasserenthärter mit Salzsensor
- Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
- Enthält keine Wagen
- Programme: 9 Standard, 6 frei
- Außenabmessungen: L x T x H: 600 x 600 x 850mm
- Interne Arbeitsmaße L x T x H: 525 x 490 x 570mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungsgerät für Glaswaren mit Trocknungssystem und Dampfverdichter |
| Modell | GW4060S. |
| Elektrische Anforderungen | 3/N/PE max. 7kW |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |