Learn More
Labconco™ Glassware Washer Accessories
Artikelnummer. 17192342 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Drucker, FlaskScrubber Vantage
Drucker, FlaskScrubber und SteamScrubber
Heizungsabdeckung, FlaskScrubber und FlaskScrubber Vantage
Heizungsabdeckung, SteamScrubber
Reinigungsmittel-Aufbewahrungsschrank
Schutz-Spindelabdeckungen 40 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
17192342 Reinigungsmittel-Aufbewahrungsschrank 1 Stück
17112362 Schutz-Spindelabdeckungen 40 Stück 1 Stück
17132362 Heizungsabdeckung, SteamScrubber 1 Stück
17142362 Heizungsabdeckung, FlaskScrubber und FlaskScrubber Vantage 1 Stück
17152362 Drucker, FlaskScrubber und SteamScrubber 1 Stück
17162362 Drucker, FlaskScrubber Vantage 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 17192342
Marke: Labconco™ 4643000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Labconco Glasspülmaschinen mit CleanWorks OS.
  • Gestelle und Zubehör für die Glasspülmaschinen Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Das Ethernet-Kit bietet Konnektivität für Fern-Updates und den Zugriff auf Daten. Zur Verwendung mit Labconco SteamScrubber und FlaskScrubber Spülmaschinen mit 9-stelliger Katalognummer.
  • Der Reinigungsmittel-Aufbewahrungsschrank bietet ein praktisches Fach zur Lagerung von automatischen Reinigungsmittel-Dispensierpumpen und Flaschen für Labconco SteamScrubber und FlaskScrubber Spülmaschinen. 304 Edelstahl.
  • Die schützenden lichtdichten Silikonspitzen decken die Enden der Spindelspitzen ab, um Kratzer an Glas- und Metall-Laborartikeln zu vermeiden. 40 Silikonspitzen pro Beutel. Zur Verwendung mit Labconco oberem oder unterem Spindelgestell.
  • Das Umrüstkit für obere Gestelle ermöglicht die Verwendung aktueller, hochflexibler oberer Gestelle in Labconco FlaskScrubber oder SteamScrubber Spülmaschinen mit 7-stelligen Katalognummern, die mit 442 und 440 beginnen. Umfasst Nachrüst-Objektträger und Hardware. Installation erforderlich.
  • Das obere kleine Spindelgestell hat ein hohes Fassungsvermögen von 60 Spindeln, 60 Spindelstöpseln, 12 Spindelarmstopfen, Spindelwerkzeug und Wascharm zur Reinigung kleiner Laborartikel mit engem Hals in Labconco Glasspülmaschinen. 304 Edelstahl. Katalognummer für FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage umfasst auch obere Gleitschienen für den Einbau.
  • Das Ablaufwasser-Kühlkit enthält Installationskomponenten, Magnetventil und elektrische Anschlüsse, die erforderlich sind, um die Temperatur des Ablaufwassers auf <140 °F (<60 °C) zu senken. Erfordert Kaltwasseranschluss. Zur Verwendung in Labconco Glasspülmaschinen. Optionen für 115 V oder 230 V erhältlich.
  • Das Umrüstkit von freistehend auf mobil bietet Mobilität für freistehende Spülmaschinenmodelle. Ermöglicht den Anschluss von Waschgeräten an eine 20 A-Steckdose und an einen Standard-Laborwaschbeckenarmatur. Für den Einsatz mit Labconco FlaskScrubber und SteamScrubber Spülmaschinen Nicht kompatibel mit FlaskScrubber Vantage Modellen. Optionen für 115 V oder 230 V erhältlich.
  • Der kompakte Thermodrucker erstellt einen zusammenfassenden Bericht über den Spülmaschinenzyklus. Inklusive USB-Datenkabel und NiMH-AA-Akkus. Separate Modelle für Labconco FlaskScrubber und SteamScrubber Spülmaschinen oder Labconco FlaskScrubber Vantage Spülmaschinen.
Spezifikation
Beschreibung Reinigungsmittel-Aufbewahrungsschrank
Material Edelstahl
Produkttyp Spülmaschinenzubehör
Zur Verwendung mit (Geräte) Labconco FlaskScrubber oder SteamScrubber
Tiefe (angloamerikanisch) 20,7 in.
Tiefe (metrisch) 52,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18,7 in.
Höhe (metrisch) 47,5 cm
Länge (angloamerikanisch) 20,7 in.
Länge (metrisch) 52,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,1 in.
Breite (metrisch) 20,6 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 30 lb.
Versandgewicht (metrisch) 13,6 kg
Menge Je 1