Learn More
Labconco™ Glasspülmaschineneinsatz
Artikelnummer. 17142332 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
48 Pin-Einsatz
5-Spindel-Sprüharm
Besteckkorb mit Abdeckung
Einsatz für 24 Pipetten
Einsatz für 6 Pipetten
Einsatz für Messzylinder
Fläschcheneinsatz 12 mm x 32 mm
Fläschcheneinsatz 15 mm x 45 mm
Großpackung Röhrcheneinsätze
Halteoberteil für Kulturröhrcheneinsätze
Kulturröhrchen-Einsatz 10 bis 12 mm
Kulturröhrchen-Einsatz 15 bis 18 mm
Kulturröhrchen-Einsatz 20 bis 24 mm
Netzkorb
Reagenzglas-Spindel-Umrüstkit
Reagenzglashalter 10 bis 13 mm
Reagenzglashalter 14 bis 20 mm
Reagenzglashalter 20 bis 25 mm
Sprühdüse
Tabletteinsatz
Utensilienhalter
Zur Verwendung mit (Geräte):
Labconco oberes oder unteres Spindelgestell
Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell
Labconco oberes oder unteres Standardgestell
Labconco unteres Spindelgestell
Labconco unteres Standard- oder Spindelgestell
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17142332 Kulturröhrchen-Einsatz 20 bis 24 mm Labconco unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17182322 Tabletteinsatz Labconco unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17102332 Netzkorb Labconco oberes oder unteres Standardgestell 1 Stück
17112332 Großpackung Röhrcheneinsätze Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17122332 Kulturröhrchen-Einsatz 10 bis 12 mm Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17132332 Kulturröhrchen-Einsatz 15 bis 18 mm Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17152332 Halteoberteil für Kulturröhrcheneinsätze Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17162332 48 Pin-Einsatz Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17192332 Einsatz für Messzylinder Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17172342 Sprühdüse Labconco oberes oder unteres Spindelgestell 1 Stück
17102342 Reagenzglashalter 10 bis 13 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17112342 Reagenzglashalter 14 bis 20 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17122342 Reagenzglashalter 20 bis 25 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17142342 Reagenzglas-Spindel-Umrüstkit Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17172332 Fläschcheneinsatz 12 mm x 32 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17182332 Fläschcheneinsatz 15 mm x 45 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17182342 5-Spindel-Sprüharm Labconco oberes oder unteres Spindelgestell 1 Stück
17192322 Besteckkorb mit Abdeckung Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17132342 Utensilienhalter Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17152342 Einsatz für 24 Pipetten Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17162342 Einsatz für 6 Pipetten Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
21 options
Artikelnummer. 17142332
Marke: Labconco™ 4573800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsätze, Gestelle und anderes Zubehör für Labconco Glasspülmaschinen mit CleanWorks OS.
Gestelle und Zubehör für die Glasspülmaschinen Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Tabletteinsatz (15-3552-000) für Wannen, Instrumententabletts, Mehrzweck-Tabletts und andere flache Behälter. Fassungsvermögen: 5 Tabletts. Edelstahl. Für den Einsatz in Labconco unteren Standard- oder Spindelgestellen.
  • Utensilienkorb mit Deckel (15-352-001) für verschiedene Laborartikel wie Stopfen, Spatel und andere kleine leichte Gegenstände. Edelstahl, Typ 304. Zur Verwendung in Labconco Ober- oder Untergestell, Standard- oder Spindelgestell.
  • Netzkorb (15-352-002) offener Gitterkorb mit vollem Rackeinsatz, der für eine Vielzahl von Utensilien und losen Laborartikeln verwendet werden kann. Edelstahl, Typ 304. Zur Verwendung in Labconco oberem oder unterem Standardgestell.
  • Der Einsatz für große Röhrchenmengen (15-352-003) fasst bis zu 600 Röhrchen je 13 mm oder 244 Röhrchen je 20 mm. Ein Trenner hält die Röhrchen während des Waschzyklus fest. Zur Verwendung in Labconco Ober- oder Untergestell, Standard- oder Spindelgestell.
  • Der Einsatz für Kulturröhrchen von 10 bis 12 mm (15-352-004) mit Abdeckung ist für Röhrchen mit 10 bis 12 mm AD ausgelegt. Halteoberteil im Lieferumfang enthalten. Edelstahl, Typ 304. Zur Verwendung in Labconco Ober- oder Untergestell, Standard- oder Spindelgestell.
  • Der Einsatz für Kulturröhrchen von 20 bis 24 mm (15-352-005) ist für Röhrchen mit 20 bis 24 mm AD ausgelegt. Edelstahl, Typ 304. Zur Verwendung in Labconco Ober- oder Untergestell, Standard- oder Spindelgestell.
  • Der Einsatz für Kulturröhrchen von 20 bis 24 mm (15-352-006) ist für Röhrchen mit 20 bis 24 mm AD ausgelegt. Edelstahl, Typ 304. Für den Einsatz in Labconco unteren Standard- oder Spindelgestellen.
  • Das Halteoberteil (15-352-007) sichert Kulturröhrchen, die in den Kulturröhrcheneinsatz geladen werden. Edelstahl, Typ 304. Zur Verwendung in Labconco Ober- oder Untergestell, Standard- oder Spindelgestell. Eines ist nur mit jedem Kulturröhrcheneinsatz von 10 bis 12 mm im Lieferumfang enthalten.
  • Ein Einsatz mit 48 Pins (15-352-008) dient der sicheren Aufnahme von weithalsigen Laborartikeln mit kleinerem Volumen. Edelstahl Typ 304 mit Silikonspitzen zu Vermeidung von Kratzern. Zur Verwendung in Labconco Ober- oder Untergestell, Standard- oder Spindelgestell. 10 Pin- und 32 Pin-Einsätze sind ebenfalls erhältlich.
  • Der Einsatz für Zylinder mit Graduierung (15-352-009) fasst bis zu 3 Messzylinder. Umfasst 3 Sprühdüsen mit voller Sprühweite für maximale Reinigungsfähigkeit. Erfordert Labconco unteres Spindelgestell (nicht im Lieferumfang enthalten). Bis zu 2 Einsätze pro Rack. Edelstahl, Typ 304.
  • DieSprühdüse mit voller Sprühweite (15-352-010) verteilt Wasser, um Weithals-Laborartikeln bestmöglich zu reinigen. Ersetzt die Standardspindel im oberen oder unteren Labconco Spindelgestell (nicht im Lieferumfang enthalten). Enthält 1 Sprühdüse und 1 Spindel.
  • Der Reagenzglashalter von 14 bis 20 mm (15-352-011) eignet sich für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 14 bis 20 mm. Zwei können gestapelt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Gestapelte Halter können kein oberes Gestell in der Spülmaschine aufnehmen. Edelstahl, Typ 304. Erfordert Labconco 4575300 Umrüstsatz und unteres Spindelgestell (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Der Reagenzglashalter von 14 bis 20 mm (15-352-012) eignet sich für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 14 bis 20 mm. Zwei können gestapelt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Gestapelte Halter können kein oberes Gestell in der Spülmaschine aufnehmen. Edelstahl, Typ 304. Erfordert Labconco 4575300 Umrüstsatz und unteres Spindelgestell (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Der Reagenzglashalter von 20 bis 25 mm (15-352-013) eignet sich für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 20 bis 25 mm. Zwei können gestapelt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Gestapelte Halter können kein oberes Gestell in der Spülmaschine aufnehmen. Edelstahl, Typ 304. Erfordert Labconco 4575300 Umrüstsatz und unteres Spindelgestell (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Utensilienhalter (15-352-014) für Spatel, Löffel, Schaufeln und verschiedene andere Utensilien Die Utensilien passen in 6 geräumige Fächer. Zur Verwendung in Labconco Ober- oder Unter-Standard- oder Spindelgestell.
  • Das Reagenzgläser-Spindel-Umrüstkit (15-352-015) umfasst 6 Spindelreihen mit 8 Spindeln pro Reihe und einen Sockel. Erfordert Reagenzglashalter-Einsatz 4574700, 4574800 oder 4574900. Zur Verwendung in Labconco unterem Spindelgestell.
  • Einsatz für 24 Pipetten (15-352-016) für die sichere vertikale Aufnahme von bis zu 24 Pipetten zur Reinigung und Trocknung. Aus Edelstahl 304. Zur Verwendung in Labconco unterem Spindelgestell.
  • Einsatz für 6 Pipetten (15-352-017) für die sichere vertikale Aufnahme von bis zu 6 Pipetten zur Reinigung und Trocknung. Aus Edelstahl 304. Zur Verwendung in Labconco unterem Spindelgestell.
  • Fläschcheneinsatz 12 mm x 32 mm (15-352-018) hält bis zu 48 12 x 32 mm-Fläschchen während des Waschens sicher. Umfasst Haltedeckel mit Griff, Halter und 6 Spindelarme. Kann bis zu 2 pro Spindelgestell verwenden. Edelstahl, Typ 304. Zur Verwendung in Labconco unterem Spindelgestell.
  • Fläschcheneinsatz 15 mm x 45 mm (15-352-019) hält bis zu 48 15 x 45 mm-Fläschchen während des Waschens sicher. Umfasst Haltedeckel mit Griff, Halter und 6 Spindelarme. Kann bis zu 2 pro Spindelgestell verwenden. Edelstahl, Typ 304. Zur Verwendung in Labconco unterem Spindelgestell.
  • Austauschbarer 5-Spindel-Sprüharm (15-352-040) verfügt über 5 Direktinjektionsspindeln für die Reinigung kleiner Laborartikel mit engem Hals. Zur Verwendung in Labconco oberem oder unterem Spindelgestell.
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz
Aufnahmevermögen 105 Reagenzgläser
Modell Kulturröhrchen-Einsatz 20 bis 24 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Labconco unteres Standard- oder Spindelgestell
Tiefe (angloamerikanisch) 18,5 in.
Tiefe (metrisch) 47,0 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9,8 in.
Höhe (metrisch) 24,9 cm
Länge (angloamerikanisch) 18,5 in.
Länge (metrisch) 47,0 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 3 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1,4 kg
Menge Je 1