Learn More
Thermo Scientific Chemicals Konischer Tiegel aus Glaskohlenstoff; Volumen (ml), 30; oberer Durchmesser (mm), 44; unterer Durchmesser (mm), 22; Höhe (mm), 45
Artikelnummer. 15443645
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
20mL
30mL
60mL
100 ml
Außendurchmesser (metrisch):
31mm
35mm
44mm
52mm
70mm
Höhe (metrisch):
27mm
38mm
45mm
53mm
56mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15443645 100 ml 70mm 53mm 1 Stück
15443675 10mL 31mm 27mm 1 Stück
15453675 20mL 35mm 38mm 1 Stück
15463675 30mL 44mm 45mm 1 Stück
15473675 60mL 52mm 56mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15443645 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 038376.KT
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Konisch
Material Glasartiger Kohlenstoff
Kapazität (metrisch) 100 ml
Außendurchmesser (metrisch) 70mm
Höhe (metrisch) 53mm
Product Type Glaskohlenstoff-Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 34mm
RUO– Nur für Forschungszwecke