Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiegel aus Glaskohlenstoff für Kristallwachstum
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Glaskohlenstoff bietet:
- Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
- Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
- Keine Kontamination von analytischen Proben
- Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
- Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
- Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
- Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
- Gute elektrische Leitfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Unterer Winkel:90 Grad |
| Material | Glassy Carbon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kristallwachstum |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40mm |
| Höhe (metrisch) | 150mm |
| Product Type | Glaskohlenstoff-Tiegel |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 38mm |