Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiegel aus Glaskohlenstoff für Elektronenstrahl-Verdampfungen
Artikelnummer. 15453755
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4mL
7 ml
8mL
10mL
16mL
30mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15453755 7 ml 1 Stück
15443755 4mL 1 Stück
15473755 10mL 1 Stück
15463755 8mL 1 Stück
15483755 16mL 1 Stück
15493755 30mL 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15453755
Marke: Thermo Scientific Chemicals 040961.KT
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Winkel:15 Grad
Material Glasartiger Kohlenstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) E-Strahl-Verdampfung
Kapazität (metrisch) 7 ml
Außendurchmesser (metrisch) 34mm
Höhe (metrisch) 17mm
Product Type Glaskohlenstoff-Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 26mm
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.