Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiegel aus Glaskohlenstoff für Elektronenstrahl-Verdampfungen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Glaskohlenstoff bietet:
- Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
- Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
- Keine Kontamination von analytischen Proben
- Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
- Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
- Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
- Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
- Gute elektrische Leitfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Winkel:15 Grad |
| Material | Glassy Carbon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | E-Strahl-Verdampfung |
| Kapazität (metrisch) | 10mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38mm |
| Höhe (metrisch) | 20mm |
| Product Type | Glaskohlenstoff-Tiegel |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 28mm |