missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glecaprevir, MedChemExpress
Beschreibung
Glecaprevir is a novel HCV NS3/4A protease inhibitor, with IC50 values ranging from 3.5 to 11.3 nM. Glecaprevir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 4.09 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glecaprevir |
| CAS | 1365970-03-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C38H46F4N6O9S |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | ABT-493 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (99.30 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1N(C([C@@H](NC(O[C@@]2([H])[C@@]3([H])CCC2)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@](OC4=NC5=CC=CC=C5N=C4C(F)(/C=C/CO3)F)([H])C1)N[C@]6([C@H](C(F)F)C6)C(NS(=O)(C7(CC7)C)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 838.87 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?