missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glecaprevir, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493457 50 mg -
16490296 2 mg -
16463586 25 mg 25 Milligramm
16447438 10 mg -
16429917 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493457 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17634

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Glecaprevir is a novel HCV NS3/4A protease inhibitor, with IC50 values ranging from 3.5 to 11.3 nM. Glecaprevir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 4.09 μM.

Glecaprevir is a novel HCV NS3/4A protease inhibitor, with IC50 values ranging from 3.5 to 11.3 nM. Glecaprevir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 4.09 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glecaprevir
CAS 1365970-03-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C38H46F4N6O9S
Menge 50 mg
Synonym ABT-493
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (99.30 mM)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](NC(O[C@@]2([H])[C@@]3([H])CCC2)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@](OC4=NC5=CC=CC=C5N=C4C(F)(/C=C/CO3)F)([H])C1)N[C@]6([C@H](C(F)F)C6)C(NS(=O)(C7(CC7)C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 838.87
Formelmasse 838.87
Reinheit (%) 98.34%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.