missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLI-1 Antibody (CL12191) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21210F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GLI-1 Monoclonal antibody specifically detects GLI-1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| GLI-1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| GLI family zinc finger 1, Glioma-associated oncogene, glioma-associated oncogene family zinc finger 1, glioma-associated oncogene homolog 1 (zinc finger protein), GLIzinc finger protein GLI1, Oncogene GLI | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P08151, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Transcription Factors and Regulators | |
| 2735 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL12191 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur