Learn More
GLI-1 Antibody (CL12192) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-21211APC
Artikelnummer. 30299814
  • 737.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GLI-1 Monoclonal antibody specifically detects GLI-1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GLI-1
Monoclonal
APC
GLI family zinc finger 1, Glioma-associated oncogene, glioma-associated oncogene family zinc finger 1, glioma-associated oncogene homolog 1 (zinc finger protein), GLIzinc finger protein GLI1, Oncogene GLI
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P08151, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Transcription Factors and Regulators
2735
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL12192
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado