Learn More
Glibenclamid EP Verunreinigung C (Glipizid EP Verunreinigung I), Mikromol™
Artikelnummer. 30458168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458168 4 x 25 mg 100 Milligramm
17912246 100 mg 100 Milligramm
17941646 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458168 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0942.0900254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Glibenclamid EP Verunreinigung C (Glipizid EP Verunreinigung I), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10079-35-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H34 N4 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Glibenclamide Imp. C (EP), Glipizide Imp. I (EP), N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. C (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity C, Glipizide Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
IUPAC-Name 1-Cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)ethyl]phenyl]sulfonylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 450.59
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 450,2301 g/mol